Documenti fondamentali
TMO382099-1000
Nalgene® Certified Low Particulate narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 1000 mL, case of 24 ea
Sinonimo/i:
HDPE bottle, certified nalgene bottle
Scegli un formato
1 EACH
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
304,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural high-density polyethylene
Confezionamento
case of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 382099-1000
Capacità
1000 mL
Volume
1000 mL
Descrizione generale
Effectively store high-purity chemicals with Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure, which are extremely low in trace metal content. Controlled environment manufacturing minimizes particulate contamination.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)