Documenti fondamentali
TMO362002-9050
Nalgene® diagnostic bottle without cap
natural high-density polyethylene, volume 15 mL, case of 2000 ea
Sinonimo/i:
PPCO bottles, small volume bottle
Scegli un formato
2000 EACH
1.020,00 €
1.020,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2000 EACH
1.020,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1.020,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural high-density polyethylene
Confezionamento
case of 2000 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 362002-9050
Capacità
15 mL
Volume
15 mL
Descrizione generale
Safely store and ship light-sensitive diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific Nalgene Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque amber high-density polyethylene bottles are for use with light sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)