Documenti fondamentali
TMO342002-9050
Nalgene® sterile diagnostic bottle
high-density polyethylene, bottle capacity 15 mL, natural, case of 896 ea
Sinonimo/i:
small volume plastic bottle, test kit bottle
Scegli un formato
896 EACH
839,00 €
839,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
896 EACH
839,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
839,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
natural
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 896 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 342002-9050
Capacità bottiglia
15 mL
Descrizione generale
Perform many small volume packing applications with Thermo Scientific Nalgene HDPE Diagnostic Bottles with Closure. Bottles can be used in test kits and are packed in shrink-wrapped SBS trays for easy handling. Trays can be used as an aid for machine fill-line loading. They come assembled with closures without a liner that can wrinkle.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)