Documenti fondamentali
CLS431732
Corning® storage bottle, octagonal with HDPE screw cap
octagonal clear PET, sterile, capacity 250 mL, cap diam. 31.7 mm, case of 48 ea
Sinonimo/i:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
Scegli un formato
48 EA
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EA
307,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.75
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PET
clear bottle
octagonal clear PET
screw top natural high-density polyethylene cap (tamper-proof)
wide-mouth bottle
Descrizione
wide mouth
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
pack of 24 ea
case of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431732
Graduazione e accuratezza
50-250 mL, accuracy: 50 mL
Altezza
142 mm
Diam. del collo della bottiglia
31.7 mm
Diam. tappo
31.7 mm
Capacità
250 mL
Diam. apertura
31.7 mm
Descrizione generale
Polyethylene terephthalate (PET) bottles are ideal for storage and sampling of media, biologicals, and other aqueous solutions. The PET resin makes the bottle lightweight, break resistant and as transparent as glass.
Features:
  • Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
  • Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
  • Bottles are sterilized to 10-6 SAL and certified nonpyrogenic
  • Leakproof, tamper-evident 31.7 mm HDPE screw cap
  • Molded graduations for accurate measurements
  • USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)