Documenti fondamentali
TMO331827-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 1.0-2.0 mL cryogenic tubes, plastic, 42 positions, case of 10 ea
Sinonimo/i:
tube rack, tube storage
Scegli un formato
10 EACH
270,00 €
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
plastic
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 331827-BR
Descrizione generale
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Use versatile Thermo Scientific Nunc 1.8 mL Externally-threaded Universal Tubes either inside a large storage system, or in smaller scale when used for traditional cryostorage in dewars. Available racked or in bulk, with 2D barcodes or non-coded.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)