Documenti fondamentali
TMO312189-0004
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 125 mL, natural, case of 500 ea
Sinonimo/i:
chemically resistant bottle, packaging bottle
Scegli un formato
500 EACH
494,00 €
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
494,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
Confezionamento
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 312189-0004
Capacità
125 mL
Colore
natural
Descrizione generale
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)