Documenti fondamentali
TMO276002
Nunc® 96 DeepWell plate well cap
chemically resistant, pierceable well cap mats, natural, non-sterile, case of 50 ea
Sinonimo/i:
plate cover, plate cover mat
Scegli un formato
50 EACH
411,00 €
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
411,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
411,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 276002
Colore
natural
Descrizione generale
Protect all 96 wells during short-term or long-term storage of chemicals or compounds with a single device using Nunc™ 96-Well Cap Mats, which prevent contamination and evaporation of well contents.
Caratteristiche e vantaggi
  • Chemically resistant
  • Pierceable
  • Can withstand low temperature to -80°C
Note legali
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)