Documenti fondamentali
TMO276000
Nunc® 96 DeepWell plate well cap
chemically resistant, pierceable well cap mats, natural, sterile, case of 50 ea
Sinonimo/i:
plate cover, plate cover mat
Scegli un formato
50 EACH
436,00 €
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
436,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Nunc 276000
Colore
natural
Descrizione generale
Protect all 96 wells during short-term or long-term storage of chemicals or compounds with a single device using Nunc™ 96-Well Cap Mats, which prevent contamination and evaporation of well contents.
Caratteristiche e vantaggi
  • Chemically resistant and
  • Pierceable
  • Can withstand low temperature to -80°C
Note legali
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)