Documenti fondamentali
TMO2403-0125
Nalgene® phthalate-free wash bottle
FEP, bottle volume 125 mL, unlabelled, case of 4 ea
Sinonimo/i:
fluid diepenser, plastic wash bottle
Scegli un formato
4 EACH
720,00 €
720,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EACH
720,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
720,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
FEP
Confezionamento
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2403-0125
Volume del flacone
125 mL
Descrizione generale
Ensure contamination-free dispensing with Thermo Scientific Nalgene Wash Bottles made with PTFE FEP, useful for trace element work. These phthalate-free bottles offer excellent chemical resistance and are molded entirely of fluoropolymers. Designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. The precision-molded tip provides a straight, steady stream and ultimate control without sputtering.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)