Documenti fondamentali
TMO140663
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinonimo/i:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Scegli un formato
24 EACH
276,00 €
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
276,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polycarbonate
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 140663
Dimensione pori
3.0 μm pore size
Tipo di binding
cell culture treated
Descrizione generale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)