Documenti fondamentali
T9275
Sigma-Aldrich
Glyceryl trioleate
~95%
Sinonimo/i:
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
Formula condensata:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Numero CAS:
Peso molecolare:
885.43
Beilstein:
1718692
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
~95%
P. eboll.
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.