Documenti fondamentali
T8911
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
volume 0.5 mL, natural
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 30,000 × g
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 121.023 (EU)
Eppendorf® 022363611 (USA)
Volume
0.5 mL
Colore
natural
Caratteristiche e vantaggi
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)