Documenti fondamentali
T8654
Magenta vessel
7-way tray
Sinonimo/i:
Magenta Vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
applicazioni
agriculture
Descrizione generale
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
Note legali
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sun bag, transparent pore size 0.02 μm, Autoclavable
B7026
Sun bag, transparent