Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 149,00 € |
100 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 444,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polycarbonate body, polypropylene closure
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polycarbonate body, polypropylene closure
description
Autoclavable
W × L × H
77 mm × 77 mm × 77 mm
application(s)
agriculture
General description
Unit is unbreakable and designed for prolonged use. Unique closure and drip ring makes this product ideal for plant tissue culture use.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate body, polypropylene closure | material polycarbonate body, polypropylene closure | material - | material polypropylene |
| W × L × H 77 mm × 77 mm × 77 mm | W × L × H 77 mm × 77 mm × 97 mm | W × L × H - | W × L × H - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description - | description Autoclavable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ vessel
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?