Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
T7816
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-β-Tubulin I antibody produced in mouse
clone SAP.4G5, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CDCBM6, Anti-CSCSC1, Anti-M40, Anti-OK/SW-cl.56, Anti-TUBB1, Anti-TUBB5
Scegli un formato
0.2 ML
710,00 €
710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1416
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.2 ML
710,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1416
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SAP.4G5, monoclonal
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
Xenopus, chicken, human, hamster, canine, mouse, bovine, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using cultured chicken fibroblasts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb4(22153)
Descrizione generale
Tubulin a 100kD protein is present in all cells as a heterodimer of two similar polypeptides α and β which assemble to form microtubules. Proper organization of microtubules is essential for several cellular functions like mitosis, meiosis, some forms of organellar movement, intracellular transport, flagellar movement and cytoskeletal functions. Monoclonal anti-β-tubulin I antibody can be used in ELISA to localize β tubulin isotype I and can be used in immunoblotting to localize cultured human and animal cells. Mouse anti-β-tubulin I antibody reacts specifically with an epitope found in the c-terminal sequence of β tubulin of human, rat, dog, bovine, hamster, mouse, chicken and xenopus
Specificità
Recognizes an epitope located in the C-terminal sequence of β-tubulin isotype I. No reactivity with other tubulin isotypes is observed.
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to the C-terminal sequence of β-tubulin isotype I, conjugated to BSA.
Applicazioni
Monoclonal anti-β-tubulin I antibody (diluted 1: 4,000) can be used as a primary antibody in immunoprecipitation and immunoblotting. It can also be used in western blot analysis and retroviral infection.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yosef Buganim et al.
Cancer research, 66(22), 10750-10759 (2006-11-17)
Mutations in p53 are ubiquitous in human tumors. Some p53 mutations not only result in loss of wild-type (WT) activity but also grant additional functions, termed "gain of function." In this study, we explore how the status of p53 affects
Richard G James et al.
PloS one, 7(12), e50457-e50457 (2012-12-12)
The Wnt/ß-catenin signaling pathway controls important cellular events during development and often contributes to disease when dysregulated. Using high throughput screening we have identified a new small molecule inhibitor of Wnt/ß-catenin signaling, WIKI4. WIKI4 inhibits expression of ß-catenin target genes
Richard G James et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34658-34670 (2013-10-12)
Advances in phosphoproteomics have made it possible to monitor changes in protein phosphorylation that occur at different steps in signal transduction and have aided the identification of new pathway components. In the present study, we applied this technology to advance
Ohad Tarcic et al.
Cell reports, 14(6), 1462-1476 (2016-02-09)
Factors linking inflammation and cancer are of great interest. We now report that the chromatin-targeting E3 ubiquitin ligase RNF20/RNF40, driving histone H2B monoubiquitylation (H2Bub1), modulates inflammation and inflammation-associated cancer in mice and humans. Downregulation of RNF20 and H2Bub1 favors recruitment
M C Roach et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 39(4), 273-285 (1998-05-15)
Tubulin, the subunit protein of microtubules, is an alpha/beta heterodimer. In many organisms, both alpha and beta consist of various isotypes. Although the isotypes differ in their tissue distributions, the question of whether the isotypes perform different functions in vivo
Articoli
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.