Documenti fondamentali
T6200
Sigma-Aldrich
Trombina
lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
40-300 NIH units/mg protein (biuret)
Composizione
Protein, 40-60%
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... F2(280685)
Descrizione generale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects. Lyophilized powder containing sucrose, sodium chloride and Tris.
Applicazioni
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess characterization of platelet dysfunction after trauma.
Azioni biochim/fisiol
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Stato fisico
Lyophilized powder containing sodium chloride and Tris-HCl, pH 7.0
Nota sulla preparazione
Prepared using bovine lung thromboplastin for conversion to the active form.
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno Standard di riferimento della trombina NIH, Lotto K.
Altre note
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew E Kutcher et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 73(1), 13-19 (2012-06-30)
The increased morbidity and mortality associated with coagulopathy and thrombocytopenia after trauma are well described. However, few studies have assessed platelet function after injury. Blood samples were prospectively collected from 101 patients with critical injury and trauma on arrival to
Hans P Kohler
Blood, 121(11), 1931-1932 (2013-03-16)
In this issue of Blood, Smith and colleagues report on the functional role of the interaction between these 2 proteins by studying the involved binding sites responsible for clot stabilization.(1)
The reply.
Peter R Kowey et al.
The American journal of medicine, 126(4), e23-e23 (2013-03-20)
Response.
Sarah T Garber et al.
Journal of neurosurgery, 118(2), 485-485 (2013-03-16)
Stephen R Clark et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(15), 5875-5880 (2013-03-27)
Aminophospholipid (APL) trafficking across the plasma membrane is a key event in cell activation, apoptosis, and aging and is required for clearance of dying cells and coagulation. Currently the phospholipid molecular species externalized are unknown. Using a lipidomic method, we