Vai a
SML3341
ML-SA5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1-(3-Chloro-2-(piperidin-1-yl)phenyl)-N4,N4-dimethylbenzene-1,4-disulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
126,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
504,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24ClN3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
ML-SA5 is a potent TRPML cation channel agonist that activates whole-endolysosomal TRPML1 (ML1) currents in DMD myoblasts at a higher potency than ML-SA1 (EC50 = 285 nM vs 10 μM). ML-SA5 ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-knockout, mice in vivo (2 or 5 mg/kg/day i.p.) by facilitating sarcolemma repair, thereby reducing skeletal and cardiac muscle damage with no apparent toxicity to the animals.
Potent TRPML1 cation channel agonist that ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-KO, mice and with a higher potency than ML-SA1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3007SML1505SML1857
ML-SA5 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3341
ML-SA5
H3B-120 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3007
H3B-120
AZD1480 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1505
AZD1480
LRE1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1857
LRE1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)