T4389
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type VI, liquid, ≥600 IU/g
Sinonimo/i:
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
vegetable oil
Tipo
Type VI
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥600 IU/g
Colore
clear yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Altre note
Qualità
The non-α-content varies from 5-50 mg per gram, the remainder is soybean oil.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup