T4299
Soluzione Tripsina-EDTA
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 500 BAEE units porcine trypsin and 180 μg EDTA, 4Na per ml in Dulbecco′s PBS without calcium and magnesium
Sinonimo/i:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
Origine biologica
Porcine pancreas
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
Concentrazione
1 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Componenti
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.