The solution is made with absolute (100%) ethanol.
T2386
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution
ethanol solution
Sinonimo/i:
Δ1-Tetrahydrocannabinol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
ethanol solution
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentrazione
25 mg/mL (+/- 5%)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801)
rat ... Cnr1(25248)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Please confirm if 100% ethanol is used as a solvent for the product (THC), or if a different composition is used?
1 risposta-
Utile?
-
-
Hello, is this formulated in 190 or 200 proof ethanol?
1 risposta-
Solution is made with 100% (absolute) ethanol.