T0557
Taurodesossicolato di sodio
BioXtra, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
Acido 2-([3α,12α-diidrossi-24-osso-5β-colan-24-il]amino)etanesolfonico, Acido taurodesossicolico
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥97% (TLC)
PM
micellar avg mol wt 3100
Numero d'aggregazione
6
Impurezze
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
1-4 mM (20-25°C)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.