T0157
Tumor Necrosis Factor-α human
TNF-α, recombinant, expressed in yeast, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hTNF-α, TNF-α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in yeast
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
Potenza
>1x108 units/mg ED50
Qualità
endotoxin tested
Attività specifica
≥2 × 107 U/mg
PM
~17.4 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
0.1-10 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<10 EU/mLtested (LAL test)
Colore
colorless
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?