Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 144,00 € |
Informazioni su questo articolo
144,00 €
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
Dopo la polverizzazione che riduce il tessuto a una polvere sottile in azoto liquido, le cellule vengono lisate e i detriti cellulari sono separati fisicamente e chimicamente dall′RNA endogeno. L′RNA viene quindi legato a un substrato di silice supportato in colonna e i contaminanti rimasti vengono rimossi attraverso diverse fasi di lavaggio.
L′RNA totale viene eluito dalla colonna e usato nelle applicazioni tipiche, come il Northern blot e la PCR RT e qRT.
Features and Benefits
- Resa massima di 60 μg di RNA puro concentrato per preparazione
- Un protocollo efficiente consente di purificare l′RNA in non più di 30 minuti
- Progettato in particolar modo per la ricerca su tessuti vegetali difficili
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 10 purifications | description sufficient for 50 purifications | description sufficient for 250 purifications | description sufficient for 350 purifications |
| usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 50 purifications | usage sufficient for 250 purifications | usage sufficient for 350 purifications |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
| test parameters sample volume: 100 mg, : ~30 min kit run time | test parameters : ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg | test parameters sample volume: 100 mg, : ~30 min kit run time | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue |
| greener alternative category , Aligned | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit per RNA totale vegetale Spectrum™
Solo come componenti del kit
- Lysis Solution
- Binding Solution
- Wash Solution 1
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?