The RTN kits purify total RNA, which includes mRNA, lncRNA, and all other types of RNA present in the cell. RNA does not need to contain a poly A tail for extraction. However, RNA shorter than 200 nucleotides, such as tRNA, 5S rRNA, and 5.8S rRNA, is not efficiently recovered under the conditions used with this kit.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2120,00 € |
Informazioni su questo articolo
2120,00 €
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian tissue
mammalian cells
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
denaturazione delle macromolecole e l′inattivazione delle RNasi. L′aggiunta di etanolo induce il legame dell′RNA quando si fa ruotare il lisato attraverso una membrana di silice in una provetta per microcentrifuga. Dopo il lavaggio per rimuovere i contaminanti, si eluisce l′RNA in 50-100 μL di soluzione di eluizione. In meno di 30 minuti è possibile isolare fino a 150 μg di RNA totale.
Se si devono eliminare tutte le tracce di DNA, si raccomanda un ulteriore trattamento con DNasi I. La digestione con DNasi I può essere eseguita mentre l′RNA è legato alla colonna legante GenElute con il set per digestione su colonna con DNase I (DNASE10 e DNASE70). In alternativa, per una rimozione più rigorosa del DNA contaminante, si può trattare la preparazione finale di RNA con DNasi I per amplificazione (AMPD1).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Purifica l′RNA totale da una quantità massima di 107 cellule o 40 mg di tessuto per preparazione
- Resa massima di 150 μg di RNA totale, puro, concentrato per preparazione
- Recupera l′RNA anche da sole 100 cellule
- Da 12 a 18 preparazioni semplici ed efficienti in 30 minuti
- Metodi a scambio anionico più rapidi del flusso per gravità
- Nessun passaggio scomodo associato a resine e sospensioni magnetiche
- 40% di purificazioni in più per kit rispetto al fornitore leader del mercato
- Resa massima di 150 μg di RNA totale, puro, concentrato per preparazione
- Purifica l′RNA totale da una quantità massima di 107 cellule o 40 mg di tessuto per preparazione
- Recupera l′RNA anche da sole 100 cellule
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 70 purifications |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) - |
| input mammalian tissue | input mammalian tissue | input mammalian cells | input - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category , Aligned | greener alternative category - |
| test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit di minipreparazione dell′RNA totale di mammifero GenElute™
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) 2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
supp_hazards
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What are the types of RNA been extracted? m-RNA or lncRNA as well? I know about smaller and circular RNA is not efficiently extracted, is there another size limitation for the RNA been extracted? Does the RNA extracted is limited to polyA tail one only?
1 risposta-