Vai a
STRN250
Kit per RNA totale vegetale Spectrum™
sufficient for 250 purifications
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1610,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
1610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 250 purifications
Quality Segment
sustainability
Sustainability features
technique(s)
RNA purification: suitable
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Ci impegniamo a fornire prodotti alternativi più ecologici che aderiscono ad almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto soddisfa il principio della Inherently Safer Chemistry (chimica sostanzialmente più sicura).
Il kit per RNA totale vegetale Spectrum utilizza una chimica di lisi e di legame e un comodo formato di ′legame-lavaggio-eluizione′ basato su colonna per purificare fino a 100 μg di RNA totale da 100 mg di tessuto in circa 30 minuti. Il rendimento di solito è compreso tra 20 e 60 μg.
Dopo la polverizzazione che riduce il tessuto a una polvere sottile in azoto liquido, le cellule vengono lisate e i detriti cellulari sono separati fisicamente e chimicamente dall′RNA endogeno. L′RNA viene quindi legato a un substrato di silice supportato in colonna e i contaminanti rimasti vengono rimossi attraverso diverse fasi di lavaggio.
L′RNA totale viene eluito dalla colonna e usato nelle applicazioni tipiche, come il Northern blot e la PCR RT e qRT.
Application
Il kit Spectrum™ per l'estrazione dell'RNA vegetale totale è stato usato per:
  • estrarre l'RNA da materiale macinato in azoto liquido
  • isolare l'RNA totale da piantine mutanti e wt (wild type)
  • per estrarre l'RNA totale da campioni di foglie
  • per estrarre l'RNA da tutti i tipi di tessuti vegetali
Features and Benefits
  • Resa massima di 60 μg di RNA puro concentrato per preparazione
  • Un protocollo efficiente consente di purificare l′RNA in non più di 30 minuti
  • Progettato in particolar modo per la ricerca su tessuti vegetali difficili
Legal Information
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
STRN50STRN10G2N350
description
sufficient for 250 purifications
description
sufficient for 50 purifications
description
sufficient for 10 purifications
description
sufficient for 350 purifications
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
usage
sufficient for 250 purifications
usage
sufficient for 50 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
test parameters
sample volume: 100 mg, : ~30 min kit run time
test parameters
sample volume: 100 mg, : ~30 min kit run time
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
test parameters
sample volume: 100 mg
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. I’m using your plant RNA extraction kit for RNA-seq. If I skip the DNase treatment, could DNA contamination affect the sequencing library, or is it mandatory to include this step? Thank you.
    1 risposta
    1. Data is not available to indicate whether DNA contamination could affect sequencing. However, including DNase treatment is recommended to minimize genomic DNA in the sequencing reads.
      Utile?
  2. does it sufficient for small RNA and/or non-coding RNA extraction?
    1 risposta
    1. Yes, this kit is sufficient for small RNA. However, It is worth noting that small RNA molecules, such as microRNA, siRNA, tRNA, 5S rRNA, are not efficiently recovered using the standard procedure. If desired, these small RNA molecules can be recovered by increasing the amount of binding solution, as described in Protocol A under Procedure Step 4.
      For more information, please see the protocol associated with this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/323/177/strn250bul.pdf