SRP6167
HGH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GHN, Growth hormone 1 (GH1), Human growth hormone, Pituitary growth hormone, Somatotropin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
0.4-2 ng/mL
PM
22 kDa (monomer, non-glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1.0 EU/μg
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... GH1(2688)
Descrizione generale
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3