SRP4365
VEGF165 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MGC70609, VEGF, VEGF-A, VPF, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~38.4 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Vegfa(83785)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.