SRP4066
FGF-21 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
FGF21, FGFL, Fibroblast growth factor 21
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~19.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF21(26291)
Descrizione generale
Recombinant Human FGF-21 produced in Escherichia coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 182 amino acids and having a molecular mass of 19.5kDa.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3