SRP3131
Osteopontin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Bone sialoprotein 1, Nephropontin, Secreted phosphoprotein 1, Uropontin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
60.0-65.0 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SPP1(6696)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3