Documenti fondamentali
SRP0722
Sigma-Aldrich
KRAS (Mature Form), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Scegli un formato
10 μG
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
239,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
Attività specifica
2.0-3.5 nmol/min·mg (GTPase-Glo)
PM
~23 kDa
Concentrazione
0.1 μg/μL
Numero d’accesso
NM_033360
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KRAS(3845)
Applicazioni
Useful for enzyme assay and Western blot.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant human KRAS (2-186) was expressed in E.coli cells using an N-terminal His tag. The RAS gene superfamily encodes a group of closely related 21,000 dalton (p21) proteins with special affinity for guanine nucleotides (GTP). RAS and several other cellular proteins with similar biochemical properties are collectively known as G-proteins and they play key roles in a wide variety of cellular activities, including cell growth, differentiation, secretion, and protein trafficking (1). There are three forms of RAS gene in cells termed H-RAS, N-RAS, and K-RAS. RAS proteins play a direct causal role in human cancer and in other diseases. Mutant H-RAS, N-RAS, and K-RAS occur in varying frequencies in different tumor types (2). Other members of the RAS superfamily may also contribute to cancer.
Ricostituzione
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)