Documenti fondamentali
SRP0704
Sigma-Aldrich
BML-259
recombinant
Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 MG
299,00 €
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
299,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
299,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
>95% (TLC)
Stato
lyophilized powder
PM
~260.4
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
Stoccaggio e stabilità
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)