Documenti fondamentali
SRP0672
Sigma-Aldrich
IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
3-dioxygenase 2, IDO, IDO-2, Indoleamine 2
Scegli un formato
100 μG
448,00 €
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
448,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
frozen liquid
PM
46 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IDO2(169355)
Descrizione generale
Human IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_194294, a.a. 15-420(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)