SRP0186
Bcl-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell leukemia/lymphoma 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
27 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1