Documenti fondamentali
SRP0481
Sigma-Aldrich
TRIM24 (896-1014) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, tripartite motif containing 24
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
15 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TRIM24(8805)
Descrizione generale
Human bromodomain tripartite motif containing 24 (TRIM24), also known as TIF1 (GenBank Accession No. NM_015905) amino-acids 896 - 1014 with N-terminal HIS-tag, MW = 15 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tsai, W.W., et al.
Nature, 468, 927-932 (2012)
Misato Kikuchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1828-1836 (2009-11-17)
The androgen receptor (AR) is a ligand-dependent transcription factor that belongs to the family of nuclear receptors, and its activity is regulated by numerous AR coregulators. AR plays an important role in prostate development and cancer. In this study, we