Documenti fondamentali
SRP0476
Sigma-Aldrich
SMARCA2 (1375-1511) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BRM, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, SWI2, Sth1p
Scegli un formato
100 μG
711,00 €
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
711,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
16.9 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SMARCA2(6595)
Descrizione generale
Human Bromodomain SMARCA2 or BRM (GenBank Accession No. NM_003070) amino-acids 1375 – 1511 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.9 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Hunter Shain et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(5), E252-E259 (2012-01-12)
Defining the molecular genetic alterations underlying pancreatic cancer may provide unique therapeutic insight for this deadly disease. Toward this goal, we report here an integrative DNA microarray and sequencing-based analysis of pancreatic cancer genomes. Notable among the alterations newly identified
G Liu et al.
Oncogene, 30(29), 3295-3304 (2011-04-12)
SWI/SNF (SWItch/sucrose non-fermentable) complexes are ATP-dependent chromatin remodeling enzymes critically involved in the regulation of multiple functions, including gene expression, differentiation, development, DNA repair, cell adhesion and cell cycle control. BRM, a key SWI/SNF complex subunit, is silenced in 15-20%