Documenti fondamentali
SRP0379
Sigma-Aldrich
EZH2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥49% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ENX1, KMT6, enhancer of zeste homolog 2
Scegli un formato
20 μG
648,00 €
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
648,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥49% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
114 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EZH2(2146)
Descrizione generale
Human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), amino acids 2-end with N-terminal His-GST-tag, MW= 114 kDa, expressed in a Sf9 Baculovirus expression system.
Stato fisico
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 16 mM glutathione, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zheng Zhang et al.
Nucleic acids research, 45(16), 9348-9360 (2017-06-24)
In eukaryotic cells, the gene expression status is strictly controlled by epigenetic modifications on chromatin. The repressive status of chromatin largely contributes to HIV latency. Studies have shown that modification of histone H3K27 acts as a key molecular switch for
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain