SML0038
Fluvastatin sodium hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-(3R*,5S*,6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methyethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: ≥9 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c(-c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C24H26FNO4.Na.H2O/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/b12-11+;;/t18-,19-;;/m1../s1
KKEMYLLTGGQWCE-PMRANXHDSA-M
Applicazioni
- to examine its effect on β -glucan-induced training on immunity[1]
- to investigate the effect of statins on the number of uncoupling protein 1 (UCP1)+ cells[2]
- to determine its effect on insulin degrading enzyme (IDE) secretion from astrocytes[3]
- to treat and study its effect on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in vitro[4]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research