SRP0289
Cathepsin B Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
APP secretase, CPSB
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
Attività specifica
≥2228 pmol/min-μg
PM
43 kDa
Concentrazione
>1 mg/mL
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso NCBI
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CTSB(1508)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)