SRP0246
LKB1/MO25/STRAD Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
STK11, Serine/threonine kinase 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
49 kDa (LKB1)
66 kDa (MO25)
74 kDa (STRAD)
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... STK11(6794)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1