Vai a
M1692
MRS 1845
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-Propargylnitrendipene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C21H22N2O6/c1-6-11-22-13(3)17(20(24)28-5)19(18(14(22)4)21(25)29-7-2)15-9-8-10-16(12-15)23(26)27/h1,8-10,12,19H,7,11H2,2-5H3
InChI key
BITHABUTZRAUGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Store-operated calcium (SOC) channel inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G0544G7048B0936
MRS 1845 ≥95% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
M1692
MRS 1845
GR 103691 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
G0544
GR 103691
BRL 50481 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B0936
BRL 50481
description
≥95% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
white
color
-
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)