Documenti fondamentali
SRP0229
Sigma-Aldrich
WWP1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥15% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AIP5, Atrophin-1 interacting protein 5, NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase, TGIF-interacting ubiquitin ligase 1 (Tiul1), WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1
Scegli un formato
20 μG
555,00 €
555,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
555,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
555,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥15% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
106 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... WWP1(11059)
Descrizione generale
Human WWP1 (GenBank Accession No. NM_007013), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 106 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful in conjunction with E1 and E2 for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to transfer 1 pmol of ubiquitin to substrate/min at 37°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu-Ru Lee et al.
Science (New York, N.Y.), 364(6441) (2019-05-18)
Activation of tumor suppressors for the treatment of human cancer has been a long sought, yet elusive, strategy. PTEN is a critical tumor suppressive phosphatase that is active in its dimer configuration at the plasma membrane. Polyubiquitination by the ubiquitin