SRP0151
SMYD2 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
KMT3C, Lysine N-methyltransferase 3C, SET and MYND domain containing 2, ZMYND14, Zinc finger, MYND domain containing 14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
49.7 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SMYD2(56950)
Descrizione generale
Human SMYD2 (GenBank Accession No. NM_020197), full length with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 49.7kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2