SRP0117
Sirtuin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, SIR2L3, SIRT3, Silent mating type information regulation 2, sir2-like 3
Scegli un formato
629,00 €
Scegli un formato
About This Item
629,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
59 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRT3(23410)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)