Documenti fondamentali
SML3897
Sigma-Aldrich
Tyramide alkyne
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
AP1, Alkyne tyramide, Alkyne-phenol 1, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-hexynamide
Scegli un formato
5 MG
86,00 €
25 MG
347,00 €
86,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
86,00 €
25 MG
347,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
86,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells
Tyramide alkyne (Alkyne-phenol 1) is a cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells. Tyramide alkyne enable biotin-independent detection of labeled proteins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Compartment-Specific Labeling of Bacterial Periplasmic Proteins by Peroxidase-Mediated Biotinylation
ACS infectious diseases, 4(6), 918-925 (2018)
Dynamic mapping of proteome trafficking within and between living cells by TransitID
Cell, 186(15), 3307-3324 (2023)