SML3679
SLM6031434 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2-[3-[4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-1-pyrrolidinecarboximidamide, hydrochloride, (S)-2-(3-(4-(Octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidine-1-carboximidamide, hydrochloride, (S)-Amino(2-(3-(4-(octyloxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-1-yl)methaniminium chloride, SLM 6031434 HCl, SLM 6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM-6031434 HCl, SLM-6081442 (S)-enantiomer HCl, SLM6081442 (S)-enantiomer HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
water: ≥2 mg/mL
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3