Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 93,20 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 375,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
93,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) interaction blocker with antidepressant efficacy in vivo.
ZZL-7 is a dipeptide that disrupts the interaction between serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) by targeting the groove between the αB helix and βB folding of the nNOS PDZ domain. ZZL-7 decreases 293T cellular SERT-nNOS complex level (post 2h incubation at 1 μM) and demonstrates antidepressant efficacy in wt, but not nNos-/- mice in vivo (10, 20, and 40 mg/kg via intragastric administration or 10 mg/kg via i.p.) without undesirable side effects to the animals.
ZZL-7 is a dipeptide that disrupts the interaction between serotonin transporter (SERT) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) by targeting the groove between the αB helix and βB folding of the nNOS PDZ domain. ZZL-7 decreases 293T cellular SERT-nNOS complex level (post 2h incubation at 1 μM) and demonstrates antidepressant efficacy in wt, but not nNos-/- mice in vivo (10, 20, and 40 mg/kg via intragastric administration or 10 mg/kg via i.p.) without undesirable side effects to the animals.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ascites fluid, Chemicon® | description - | description - |
| form powder | form - | form - | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?