Documenti fondamentali
SML3617
Sigma-Aldrich
NBP
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(6-(((p-tolylthio)carbonyl)oxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, NE bioluminescent probe
Scegli un formato
5 MG
95,10 €
25 MG
383,00 €
95,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
95,10 €
25 MG
383,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14N2O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.52
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
95,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(C=C1)=CC=C1SC(OC2=CC=C(N=C(C3=N[C@@H](C(O)=O)CS3)S4)C4=C2)=O
InChI
XUDRIMTVTPBVLM-CQSZACIVSA-N
Azioni biochim/fisiol
Highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo
NBP (NE bioluminescent probe) is a highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zeping Zuo et al.
Analytical chemistry, 94(17), 6441-6445 (2022-04-23)
As a neurotransmitter, norepinephrine (NE) is critical for psychiatric conditions, neurodegenerative diseases, and pheochromocytoma. A real-time and noninvasive method for the detection of NE as a tracer to investigate the NE-relevant disease treatment process is urgently desirable. Herein, we successfully