Documenti fondamentali
280372
Sigma-Aldrich
1-Butylpyrrolidine
98%
Scegli un formato
100 ML
286,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
286,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
155-157 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN1CCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
JSHASCFKOSDFHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Butylpyrrolidine has been used in:
  • microwave-assisted synthesis of ionic liquid precursor, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium methylcarbonate[1]
  • [N,N-methylbutylpyrrolidinium] thiosalicylate, ionic liquid[2]
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Giridhar Pulletikurthi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(2), 455-464 (2016-12-14)
The mixtures of 1-butylpyrrolidine and ZnCl
Synthesis, characterization and thermal properties of thiosalicylate ionic liquids.
Wilfred CD and Mustafa FB.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 125(6), 1511-1515 (2013)
Optimised microwave-assisted synthesis of methylcarbonate salts: a convenient methodology to prepare intermediates for ionic liquid libraries.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 12(3), 407-413 (2010)
Giridhar Pulletikurthi et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(20), 2684-2693 (2017-08-05)
Electrostatic interactions are characteristic of ionic liquids (ILs) and play a pivotal role in determining the formation of species when solutes are dissolved in them. The formation of new species/complexes has been investigated for certain ILs. However, such investigations have