SML3554
6-(Methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Isothiocyanato-6-(methylsulfinyl)hexane, 6-MITC, 6-MSITC, Hesperin
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Colore
colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C)CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C8H15NOS2/c1-12(10)7-5-3-2-4-6-9-8-11/h2-7H2,1H3
XQZVZULJKVALRI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3