Vai a
SML3448
Propidium monoazide
≥98% (HPLC), Fluorescent DNA cross-linker, powder
Sinonimo/i:
3-Amino-8-azido-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridium dichloride, Propidium monoazide dichloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
150,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
578,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H32N6·Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.49
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Propidium monoazide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3)N)[N+](CCC[N+](CC)(C)CC)=C2C4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
InChI key
NUMTTYQOTJKZSE-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Propidium derivative that allows light-induced crosslinkage to DNA for highly selective live-dead cells analysis by PCR or fluorescence microscopy.
Propidium monoazide (PMA) is a propidium derivative with an azide group that allows crosslinkage to DNA upon light exposure. PMA is only permeable to bacteria with compromised membrane integrity, making it highly selective for sick/dying/dead cells over healthy cells. PMA is typically added to cell samples (50 μM for 1-15 min in the dark) prior to cross-linking induction (650-W halogen light source), washing and DNA extraction. Due to its higher charge, PMA (+2) is less permeant to live cells and more selective than ethidium monoazide/EMA (+1) for dead cells. The stained cells can also be viewed and analyzed by fluorescence microscopy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3576SML3664SML3455
Mandipropamid ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3576
Mandipropamid
BTD ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3664
BTD
Idalopirdine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3455
Idalopirdine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
red to black
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)